L397555
2-ETHOXY-4-(2-(4-ETHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.925
Numéro MDL:
Autres remarques