Principaux documents
L396370
4-((E)-{[(2,5-DICHLOROANILINO)(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 3-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16BrCl2N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
565.211
Numéro MDL:
Autres remarques