Documents
L394874
3-(2-((2-ALLYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H20Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.355
Numéro MDL:
Autres remarques