Principaux documents
L394270
4-BROMO-2-(2-DECANOYLCARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H31BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.441
Numéro MDL:
Autres remarques