L393819
2-(2-(2,3-DICHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(4-METHYLPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.207
Numéro MDL:
Autres remarques