Principaux documents
L393800
4-BROMO-2-(2-(4-METHYLBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16BrClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.741
Numéro MDL:
Autres remarques