Principaux documents
L391972
4-BROMO-2-(2-((4-BUTOXYPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H27BrN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
555.43
Numéro MDL:
Autres remarques