Principaux documents
L391417
4-BROMO-2-(2-DECANOYLCARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H28BrClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.859
Numéro MDL:
Autres remarques