Principaux documents
L390119
4-(2-((3-CHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.788
Numéro MDL:
Autres remarques