Principaux documents
L389919
4-BROMO-2-(2-TETRADECANOYLCARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C31H43BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
587.603
Numéro MDL:
37,90 $