Principaux documents
L389471
4-{(E)-[(2-{[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-METHOXYPHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H26ClN3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
608.075
Numéro MDL:
Autres remarques