Principaux documents
L389080
3-(2-STEAROYLCARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H48N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.762
Numéro MDL:
Autres remarques