Principaux documents
L386626
2-METHOXY-4-(2-((4-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H21ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.898
Numéro MDL:
37,90 $