Principaux documents
L379603
2-ETHOXY-4-(2-(((2-METHYLBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PH 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H29N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.56
Numéro MDL:
Autres remarques