Principaux documents
L377589
4-[(E)-({[(4-ETHOXYBENZOYL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2-METHOXYPHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23Cl2N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.396
Numéro MDL:
Autres remarques