Principaux documents
L374431
4-(2-(((2-IODOBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16IN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.348
Numéro MDL:
Autres remarques