Principaux documents
L372382
4-CHLORO-N-{4-[((2E)-2-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H21Cl2N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.456
Numéro MDL:
Autres remarques