L370673
1-((E)-{2-[2-(3-CHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-NAPHTHYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H23ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.959
Numéro MDL:
Autres remarques