Key Documents
L370207
1-{(E)-[2-(2-{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-NAPHTHYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H32N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.658
Numéro MDL:
Autres remarques