Principaux documents
L370053
ETHYL 2-{[((2E)-2-{3-[(4-METHOXYBENZOYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)(OXO)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
L370053-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L370053-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C28H27N3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
549.607
Numéro MDL:
37,90 $