Documents
L369608
2-{(E)-[2-(2-{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H27ClN4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
547.015
Numéro MDL:
Autres remarques