Principaux documents
L368318
N-(2-ETHOXYPHENYL)-2-((4-ET-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H21N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.476
Numéro MDL:
37,90 $