Documents
L367443
N-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-2-{[4-ETHYL-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18ClN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.893
Numéro MDL:
Autres remarques