Principaux documents
L366668
N-[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]-2-{[4-ETHYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N5O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.473
Numéro MDL:
Autres remarques