Principaux documents
L366390
2,4-DICHLOROBENZYL 4-ETHYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL SULFIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H13Cl2N3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.325
Numéro MDL:
37,90 $