Principaux documents
L365262
TERT-BUTYL (2Z)-2-[1-(2-METHOXY-2-OXOETHYL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]HYDRAZINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H19N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.347
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.