Principaux documents
L365246
METHYL (3-((2-HYDROXYBENZOYL)HYDRAZONO)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.337
Numéro MDL:
Autres remarques