Principaux documents
L364908
(3Z)-1-BENZYL-3-(2-(4-ETHOXYPHENYL)-6-OXO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-5(6H)-YLIDENE)-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.549
Numéro MDL:
Autres remarques