Documents
L364673
ALLYL 6-(4-BUTOXY-3-METHOXYPHENYL)-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H28N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.554
Numéro MDL:
Autres remarques