Principaux documents
L364185
2-IMINO-1-(3-METHOXYPROPYL)-N-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H28N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.506
Numéro MDL:
Autres remarques