Principaux documents
L364096
2-{[6-(4-BROMOPHENYL)-3-CYANO-4-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDINYL]SULFANYL}-N-(4-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H12BrF4N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.311
Numéro MDL:
Autres remarques