L363987
2-{[2-(2-FLUOROPHENOXY)PROPANOYL]AMINO}-N-(2-FURYLMETHYL)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H23FN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.513
Numéro MDL:
Autres remarques