Principaux documents
L363723
2-{[6-(4-BROMOPHENYL)-3-CYANO-4-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDINYL]SULFANYL}-N-(3-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15BrF3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.348
Numéro MDL:
Autres remarques