Key Documents
L363103
2,6-DIMETHYL-4-[(E)-(2-(4-METHYLPHENYL)-6-OXO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-5(6H)-YLIDENE)METHYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.479
Numéro MDL:
Autres remarques