Principaux documents
L360120
4-(3-FLUORO-4-METHYLBENZOYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-3-HYDROXY-5-(4-METHYLPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20FNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.43
Numéro MDL:
Autres remarques