Documents
L359351
1-(2-FURYLMETHYL)-2-IMINO-10-METHYL-3-(PHENYLSULFONYL)-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.488
Numéro MDL:
Autres remarques