L359319
1-ETHYL-2-IMINO-10-METHYL-3-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-1,2-DIHYDRO-5H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.483
Numéro MDL:
Autres remarques