Principaux documents
L354872
1-BENZYL-1H-INDOLE-3-CARBALDEHYDE (4-CHLORO-1-PHTHALAZINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H18ClN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.898
Numéro MDL:
37,90 $