Documents
L354538
4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE (4-CHLORO-1-PHTHALAZINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16ClN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.804
Numéro MDL:
Autres remarques