Principaux documents
L354104
N'-[(3Z)-5-NITRO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-4-(2-OXO-1-PYRROLIDINYL)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.362
Numéro MDL:
Autres remarques