Principaux documents
L352829
1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)-3-HYDROXY-4-(4-ISOBUTOXY-3-METHYLBENZOYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H42N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.69
Numéro MDL:
Autres remarques