Documents
L351431
4-[4-(BENZYLOXY)-3-METHYLBENZOYL]-5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-3-HYDROXY-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C36H42N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
582.747
Numéro MDL:
Autres remarques