Documents
L350966
4-(4-FLUOROBENZOYL)-3-HYDROXY-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-PHENYL-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H25FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.476
Numéro MDL:
Autres remarques