Principaux documents
L349445
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-5-(4-ETHOXYPHENYL)-3-HYDROXY-4-(4-METHOXY-2-METHYLBENZOYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H30N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.528
Numéro MDL:
Autres remarques