Principaux documents
L349194
1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-(4-ETHOXY-3-METHYLBENZOYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H36N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.609
Numéro MDL:
Autres remarques