Documents
L348996
1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-4-(4-ETHOXY-3-METHYLBENZOYL)-3-HYDROXY-5-(4-METHOXYPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H34N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.582
Numéro MDL:
Autres remarques