Principaux documents
L347809
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-5-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-4-(4-METHOXY-2-METHYLBENZOYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H25FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.465
Numéro MDL:
Autres remarques