Principaux documents
L345962
ETHYL (2E)-3-[7-METHOXY-3-(4-METHOXYPHENYL)-3,3A,4,5-TETRAHYDRO-2H-BENZO[G]INDAZOL-2-YL]-2-BUTENOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H28N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.513
Numéro MDL:
Autres remarques