Principaux documents
L344907
N'-[(E)-(5-BROMO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-METHYL-1-PHENYL-1H-THIENO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15BrN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.336
Numéro MDL:
Autres remarques