Documents
L344435
N-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-3-METHYL-1-PHENYL-1H-THIENO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.435
Numéro MDL:
Autres remarques